N,N-二甲基乙二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-二甲氨基乙胺
D0719-25ML D0719-500ML
TCIAD0719-25MLEA 0 CNY
TCIAD0719-25ML TCIAD0719-500ML
N,N-二甲基乙二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-二甲基乙二胺
分子式: C₄H₁₂N₂
沸点: 107°C
溶点: –70 °C
密度: 0,804 g/cm³ (20 °C)
闪点: 18°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008175
CAS号: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN号: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&vid=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %