N,N-二甲基甲酰胺二甲基缩醛 ≥96.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,1-二甲氧基-N,N-二甲基甲胺, 1,1-二甲氧基三甲胺
D1293-100ML D1293-25ML D1293-500ML
TCIAD1293-100MLEA 0 CNY
TCIAD1293-100ML TCIAD1293-25ML TCIAD1293-500ML
N,N-二甲基甲酰胺二甲基缩醛 ≥96.0% (by GC, titration analysis)
N,N-二甲基甲酰胺二甲基缩醛
分子式: C₅H₁₃NO₂
分子量: 119.16 g/mol
沸点: 104°C
闪点: 5°C
MDL编号: MFCD00008482
CAS号: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ba6f6d40bdd9f85ad6c166cbc9951ca6ea32e4e&vid=7ba6f6d40bdd9f85ad6c166cbc9951ca6ea32e4e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %