三氟甲磺酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid
T0751-10G T0751-25G T0751-250G
TCIAT0751-10GEA 0 CNY
TCIAT0751-10G TCIAT0751-25G TCIAT0751-250G
三氟甲磺酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三氟甲磺酸
分子式: CHF₃O₃S
沸点: 162°C
溶点: 35 °C
密度: 1,69 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00007514
CAS号: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN号: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 14,09676
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c355072cd2c6a496338cceb4061733875d69a856&vid=c355072cd2c6a496338cceb4061733875d69a856&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Refractive index n20/D 1.3260 to 1.3310