三氟甲磺酸酐 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三氟甲烷磺酸酐
T1100-10G T1100-250G T1100-25G
TCIAT1100-10GEA 0 CNY
TCIAT1100-10G TCIAT1100-250G TCIAT1100-25G
三氟甲磺酸酐 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三氟甲磺酸酐
分子式: C₂F₆O₅S₂
沸点: 84°C
密度: 1,67 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000408
CAS号: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=916ac31ebf687ab0385917d01532e4c08db32567&vid=916ac31ebf687ab0385917d01532e4c08db32567&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %