三乙基硅基三氟甲磺酸酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三乙基硅烷三氟甲烷磺酸酯, 三氟甲烷磺酸三乙基硅酯
T1689-25G T1689-5G
TCIAT1689-25GEA 0 CNY
TCIAT1689-25G TCIAT1689-5G
三乙基硅基三氟甲磺酸酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三乙基硅基三氟甲磺酸酯
分子式: C₇H₁₅F₃O₃SSi
分子量: 264.34 g/mol
沸点: 79°C
闪点: 72°C
MDL编号: MFCD00000407
CAS号: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
UN号: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f39215a38b6476d7bb230e135bf82e53a23aa9&vid=65f39215a38b6476d7bb230e135bf82e53a23aa9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %