三异丙基硅基三氟甲磺酸酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三氟甲磺酸三异丙基硅基酯, 三异丙基甲硅烷基三氟甲磺酸酯, TIPS 三氟甲磺酸酯
T1588-25G T1588-5G
TCIAT1588-25GEA 0 CNY
TCIAT1588-25G TCIAT1588-5G
三异丙基硅基三氟甲磺酸酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三异丙基硅基三氟甲磺酸酯
分子式: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
分子量: 306.42 g/mol
沸点: 87°C
闪点: 100°C
MDL编号: MFCD00009913
CAS号: 80522-42-5
UN号: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9516bd8c53463b51e3fb4d947d43f7515d84ec73&vid=9516bd8c53463b51e3fb4d947d43f7515d84ec73&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %