三氟乙酸酐 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
TFAA
T0433-20ML
T0433-400ML
TCIAT0433-20MLEA
0
CNY
TCIAT0433-20ML
TCIAT0433-400ML
三氟乙酸酐 ≥98.0% (by GC)
三氟乙酸酐
分子式:
C₄F₆O₃ 分子量: 210.03 g/mol 沸点: 40°C 溶点: -65 |
MDL编号:
MFCD00000416 CAS号: 407-25-0 EINECS: 206-982-9 UN号: 3265 ADR: 8 I |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |