2,2,2-三氟乙胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-氨基-1,1,1-三氟乙烷
T1169-25G T1169-5G
TCIAT1169-25GEA 0 CNY
TCIAT1169-25G TCIAT1169-5G
2,2,2-三氟乙胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,2,2-三氟乙胺
分子式: C₂H₄F₃N
分子量: 99.06 g/mol
沸点: 37°C
密度: 1.2452
闪点: –17°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008132
CAS号: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN号: 2733
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0b9308d9836453c02f0cd7b31d9b540ea1fd4ce&vid=b0b9308d9836453c02f0cd7b31d9b540ea1fd4ce&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %