三氟乙酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Trifluoroacetic methyl ester
T0680-25G
T0680-500G
TCIAT0680-25GEA
0
CNY
TCIAT0680-25G
TCIAT0680-500G
三氟乙酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
三氟乙酸甲酯
分子式:
C₃H₃F₃O₂ 分子量: 128.05 g/mol 沸点: 43°C 溶点: -78 闪点: –20°C |
MDL编号:
MFCD00000417 CAS号: 431-47-0 EINECS: 207-074-5 UN号: 2924 ADR: 3 II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |