二氟乙酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
M2021-25G M2021-5G
TCIAM2021-25GEA 0 CNY
TCIAM2021-25G TCIAM2021-5G
二氟乙酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
二氟乙酸甲酯
分子式: C₃H₄F₂O₂
分子量: 110.06 g/mol
沸点: 86°C
闪点: 24°C
MDL编号: MFCD00039276
CAS号: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
UN号: 2924
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a7ffd7e9be847b11dcee793e7111417a4d1ace&vid=46a7ffd7e9be847b11dcee793e7111417a4d1ace&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %