二氟乙酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Difluoroacetic ethyl ester
D2498-25G D2498-5G
TCIAD2498-25GEA 0 CNY
TCIAD2498-25G TCIAD2498-5G
二氟乙酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
二氟乙酸乙酯
分子式: C₄H₆F₂O₂
沸点: 98°C
密度: 1,1893 g/cm³ (9.8 °C)
闪点: 24°C
MDL编号: MFCD00013578
CAS号: 454-31-9
EINECS: 207-223-4
UN号: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b40d58e4ca74fcdcd5ce4ab52d150d23c9f36670&vid=b40d58e4ca74fcdcd5ce4ab52d150d23c9f36670&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %