L-甲硫氨酸 ≥99.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M0099-25G M0099-500G
TCIAM0099-25GEA 0 CNY
TCIAM0099-25G TCIAM0099-500G
L-甲硫氨酸 ≥99.0% (通过HPLC,滴定分析)
L-甲硫氨酸
分子式: C₅H₁₁NO₂S
沸点: 278 °C (1013 hPa)
溶点: 136 °C
密度: 1,373 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00063097
CAS号: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 14,05975
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dceb2fecd6ee6e3787a46f5364a8a563f14b951&vid=2dceb2fecd6ee6e3787a46f5364a8a563f14b951&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.7 to +24.7 deg (C=8, HCl (1+1)) (after drying)
Solubility in Water almost transparency