N-十二烷酰基肌氨酸 ≥90.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N-甲基-N-月桂酰甘氨酸, 月桂酰肌氨酸
L0151-25G L0151-500G
TCIAL0151-25GEA 0 CNY
TCIAL0151-25G TCIAL0151-500G
N-十二烷酰基肌氨酸 ≥90.0% (by GC)
N-十二烷酰基肌氨酸
分子式: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COOH
分子量: 271.4 g/mol
MDL编号: MFCD00021749
CAS号: 97-78-9
EINECS: 202-608-3
UN号: 2811
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7b428c500bc10787606e0dedb3d1759e91cea90&vid=b7b428c500bc10787606e0dedb3d1759e91cea90&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Solubility in Methanol almost transparency