月桂酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 十二烷酸甲酯, 十二酸甲酯
L0015-25ML L0015-500ML
TCIAL0015-25MLEA 0 CNY
TCIAL0015-25ML TCIAL0015-500ML
月桂酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
月桂酸甲酯
分子式: C₁₃H₂₆O₂
分子量: 214.35 g/mol
沸点: 262°C
溶点: 5°C
闪点: 134°C
MDL编号: MFCD00008966
CAS号: 111-82-0
EINECS: 203-911-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07f2130080c044337def023381daa82c6a11942a&vid=07f2130080c044337def023381daa82c6a11942a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %