月桂酸乙酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 十二酸乙酯, Lauric acid ethyl ester
L0013-25ML L0013-500ML
TCIAL0013-25MLEA 0 CNY
TCIAL0013-25ML TCIAL0013-500ML
月桂酸乙酯 ≥99.0% (by GC)
月桂酸乙酯
分子式: C₁₄H₂₈O₂
沸点: 275°C
溶点: -10°C
密度: 0,86 g/cm³ (20 °C)
闪点: 101°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00015065
CAS号: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 14,03818
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08fdf82f709e3ba6f22296d45b977ac115b9cc05&vid=08fdf82f709e3ba6f22296d45b977ac115b9cc05&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5