十二酸丁酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 月桂酸丁酯, 月桂酸正丁酯
L0083-25ML L0083-500ML
TCIAL0083-25MLEA 0 CNY
TCIAL0083-25ML TCIAL0083-500ML
十二酸丁酯 ≥99.0% (by GC)
十二酸丁酯
分子式: C₁₆H₃₂O₂
沸点: 199°C
闪点: 166°C
MDL编号: MFCD00042870
CAS号: 106-18-3
EINECS: 203-370-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a96a1f09c0c78a2bae1137aafd2daabfd61a187a&vid=a96a1f09c0c78a2bae1137aafd2daabfd61a187a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %