乙酰氨基亚胺乙酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: N-(氨基甲酰甲基)亚氨基二乙酸, N-(2-乙酰氨基)-亚氨基二乙酸
A0699-25G A0699-500G
TCIAA0699-25GEA 0 CNY
TCIAA0699-25G TCIAA0699-500G
乙酰氨基亚胺乙酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
乙酰氨基亚胺乙酸
分子式: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
分子量: 190.16 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008031
CAS号: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3bec2243f88068cfd875a4c5b8ecd8f74b1daa3&vid=d3bec2243f88068cfd875a4c5b8ecd8f74b1daa3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance to pass test
Solubility in hot Water almost transparency
Iron max. 5 ppm