丙酮酸钠 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
P0582-25G P0582-500G
TCIAP0582-25GEA 0 CNY
TCIAP0582-25G TCIAP0582-500G
丙酮酸钠 ≥97.0% (通过滴定分析)
丙酮酸钠
分子式: CH₃COCOONa
溶点: 220…230 °C
密度: 1,718 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002586
CAS号: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=018f2387d02c63510aa375e1cc21ee99502228ea&vid=018f2387d02c63510aa375e1cc21ee99502228ea&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency