丙酮酸甲酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
P0580-25ML P0580-500ML
TCIAP0580-25MLEA 0 CNY
TCIAP0580-25ML TCIAP0580-500ML
丙酮酸甲酯 ≥97.0% (通过GC)
分子式: C₄H₆O₃
沸点: 138°C
密度: 1,154 g/cm³ (0 °C)
闪点: 39°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008754
CAS号: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
UN号: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e689b39c787238ba71b2534ba8701f6e5daa49e2&vid=e689b39c787238ba71b2534ba8701f6e5daa49e2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %