异硫氰酸 2-氯乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
C2245-1G C2245-5G
TCIAC2245-1GEA 0 CNY
TCIAC2245-1G TCIAC2245-5G
异硫氰酸 2-氯乙酯 ≥98.0% (by GC)
异硫氰酸 2-氯乙酯
分子式: C₃H₄ClNS
分子量: 121.59 g/mol
沸点: 60°C
闪点: 43°C
MDL编号: MFCD00041125
CAS号: 6099-88-3
UN号: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=679b28d467b5aff49c653f5ffe3e998878a62c7c&vid=679b28d467b5aff49c653f5ffe3e998878a62c7c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %