氯代二氟乙酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
C1586-25G C1586-5G
TCIAC1586-25GEA 0 CNY
TCIAC1586-25G TCIAC1586-5G
氯代二氟乙酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
氯代二氟乙酸甲酯
分子式: C₃H₃ClF₂O₂
分子量: 144.51 g/mol
沸点: 82°C
密度: 1.3701
闪点: 19°C
MDL编号: MFCD00000775
CAS号: 1514-87-0
EINECS: 216-154-9
UN号: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a04f1f34fdfd69c34101548fad4a0e8b3e5038d&vid=1a04f1f34fdfd69c34101548fad4a0e8b3e5038d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %