二氟氯乙酸乙酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
C1458-25G C1458-500G
TCIAC1458-25GEA 0 CNY
TCIAC1458-25G TCIAC1458-500G
二氟氯乙酸乙酯 ≥97.0% (by GC)
二氟氯乙酸乙酯
分子式: C₄H₅ClF₂O₂
沸点: 96°C
密度: 1,253 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00013662
CAS号: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN号: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b1e75276d39058b1a56afa350134c7ea386bc8&vid=75b1e75276d39058b1a56afa350134c7ea386bc8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %