溴氟乙酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
B1673-25G B1673-5G
TCIAB1673-25GEA 0 CNY
TCIAB1673-25G TCIAB1673-5G
溴氟乙酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
溴氟乙酸乙酯
分子式: BrFCHCOOCH₂CH₃
沸点: 68°C
密度: 1,55866 g/cm³ (17 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00042095
CAS号: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34958b6d39d49db50b92b45a57ca22865ccf3022&vid=34958b6d39d49db50b92b45a57ca22865ccf3022&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %