二氟溴乙酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Bromodifluoroacetic ethyl ester
B1463-25G
B1463-250G
B1463-5G
TCIAB1463-25GEA
0
CNY
TCIAB1463-25G
TCIAB1463-250G
TCIAB1463-5G
二氟溴乙酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
二氟溴乙酸乙酯
分子式:
BrF₂CCOOCH₂CH₃ 沸点: 112 °C (1013 hPa) 密度: 1,5926 g/cm³ (20 °C) 闪点: 21°C |
MDL编号:
MFCD00042069 CAS号: 667-27-6 EINECS: 211-567-0 UN号: 2924 ADR: 3,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |