5-氯-1-苯基-1H-四唑 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C0999-25G C0999-5G
TCIAC0999-25GEA 0 CNY
TCIAC0999-25G TCIAC0999-5G
5-氯-1-苯基-1H-四唑 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
5-氯-1-苯基-1H-四唑
分子式: C₇H₅ClN₄
溶点: 121…123 °C
MDL编号: MFCD00003128
CAS号: 14210-25-4
EINECS: 238-065-4
UN号: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d17655957f7f231370566d4dcb838dcb0def146b&vid=d17655957f7f231370566d4dcb838dcb0def146b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency