D-酪氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-(4-羟基苯基)-D-丙氨酸, (R)-2-氨基-3-(4-羟基苯基)丙酸
T1141-25G T1141-5G
TCIAT1141-25GEA 0 CNY
TCIAT1141-25G TCIAT1141-5G
D-酪氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D-酪氨酸
分子式: C₉H₁₁NO₃
分子量: 181.19 g/mol
沸点: 351
溶点: 285
MDL编号: MFCD00063073
CAS号: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 14,09839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bf020525ab674e977ad157aeb90f69f1ede08ea&vid=8bf020525ab674e977ad157aeb90f69f1ede08ea&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.4 to +12.0 deg (C=5, 1mol/L HCl)