L-缬氨酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
V0014-25G
V0014-500G
TCIAV0014-25GEA
0
CNY
TCIAV0014-25G
TCIAV0014-500G
L-缬氨酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
L-缬氨酸
分子式:
C₅H₁₁NO₂ 沸点: 217 °C (1013 hPa) 溶点: 86 °C 密度: 1,284 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064220 CAS号: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Merck Index: 14,09909 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Optical purity (LC) | min. 99.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |