(S)-(+)-1,3-丁二醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
B1160-1G
B1160-5G
TCIAB1160-1GEA
0
CNY
TCIAB1160-1G
TCIAB1160-5G
(S)-(+)-1,3-丁二醇 ≥98.0% (通过GC)
(S)-(+)-1,3-丁二醇
分子式:
C₄H₁₀O₂ 沸点: 109°C 密度: 1 g/cm³ (23 °C) 闪点: 122°C |
MDL编号:
MFCD00064278 CAS号: 24621-61-2 EINECS: 246-363-0 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +29.0 to +31.0 deg (C=1, EtOH) |