(R)-(-)-1,3-丁二醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1159-1G B1159-5G
TCIAB1159-1GEA 0 CNY
TCIAB1159-1G TCIAB1159-5G
(R)-(-)-1,3-丁二醇 ≥98.0% (通过GC)
(R)-(-)-1,3-丁二醇
分子式: C₄H₁₀O₂
沸点: 117°C
密度: 1 g/cm³ (20 °C)
闪点: 122°C
MDL编号: MFCD00064277
CAS号: 6290-03-5
EINECS: 228-532-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1e5d0555a57f25db95670c7be6f77a12ebe8b1a&vid=e1e5d0555a57f25db95670c7be6f77a12ebe8b1a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -32.0 deg (C=1, EtOH)