氯化铱(III)水合物
供应商: TCI
Warning
I0616-1G I0616-5G
TCIAI0616-1GEA 0 CNY
TCIAI0616-1G TCIAI0616-5G
氯化铱(III)水合物
氯化铱(III)水合物
分子式: Cl₃Ir·xH₂O
密度: 5,3 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149750
CAS号: 14996-61-3
EINECS: 233-044-6
Merck Index: 14,05088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b3edb7aa4ebed506f731814bee81c337129dd81&vid=6b3edb7aa4ebed506f731814bee81c337129dd81&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to Dark green to Black powder to crystal
Iridium 50.0 to 56.0 %
Water max. 15.0 %