氨基脲盐酸盐 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N-氨基脲, 氨基甲酰肼
S0032-25G S0032-500G
TCIAS0032-25GEA 0 CNY
TCIAS0032-25G TCIAS0032-500G
氨基脲盐酸盐 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
氨基脲盐酸盐
分子式: CH₆ClN₃O
溶点: 174…178 °C
MDL编号: MFCD00013009
CAS号: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08444
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d782b35d8db77b8d65f90581338eaa81537c1c32&vid=d782b35d8db77b8d65f90581338eaa81537c1c32&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 99.0 %