α-甲基苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: (±)-1-苯乙胺, (±)-α-甲基苄胺
M0165-25ML M0165-500ML
TCIAM0165-25MLEA 0 CNY
TCIAM0165-25ML TCIAM0165-500ML
α-甲基苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-甲基苄胺
分子式: C₆H₅CH(NH₂)CH₃
分子量: 121.18 g/mol
沸点: 185°C
溶点: -65
闪点: 69°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008069
CAS号: 618-36-0
EINECS: 210-545-8
UN号: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 14,06026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e5ea2077054880bc8e2c239d7ac54bece2d2ef3&vid=7e5ea2077054880bc8e2c239d7ac54bece2d2ef3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %