苯基丁二酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (±)-苯基丁二酸
P0155-25G P0155-500G
TCIAP0155-25GEA 0 CNY
TCIAP0155-25G TCIAP0155-500G
苯基丁二酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
苯基丁二酸
分子式: C₁₀H₁₀O₄
分子量: 194.19 g/mol
沸点: 368
MDL编号: MFCD00004256
CAS号: 635-51-8
EINECS: 211-238-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad79865bc2fa4a49b7cbf85a8d6adb5a97f4ea7b&vid=ad79865bc2fa4a49b7cbf85a8d6adb5a97f4ea7b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency