DL-酪氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (±)-2-氨基-3-(4-羟基苯基)丙酸, 3-(4-羟基苯基)-DL-丙氨酸
T0549-25G T0549-5G
TCIAT0549-25GEA 0 CNY
TCIAT0549-25G TCIAT0549-5G
DL-酪氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
DL-酪氨酸
分子式: C₉H₁₁NO₃
分子量: 181.19 g/mol
沸点: 378
溶点: 285
MDL编号: MFCD00063074
CAS号: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3508d37abec67ab7dea4ee8aa68c1b6a75b7891&vid=e3508d37abec67ab7dea4ee8aa68c1b6a75b7891&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %