DL-间酪氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
3-(3-羟基苯基)-DL-丙氨酸, (±)-2-氨基-3-(3-羟基苯基)丙酸
T0787-1G
T0787-5G
TCIAT0787-1GEA
0
CNY
TCIAT0787-1G
TCIAT0787-5G
DL-间酪氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
DL-间酪氨酸
分子式:
C₉H₁₁NO₃ 沸点: 351 °C (1013 hPa) 溶点: 283 °C 密度: 1,456 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00002597 CAS号: 775-06-4 EINECS: 212-270-9 Merck Index: 14,09839 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in 1mol/L HCl | almost transparency |