DL-缬氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: DL-2-氨基-3-甲基丁酸, (±)-α-氨基异戊酸
V0013-25G V0013-500G
TCIAV0013-25GEA 0 CNY
TCIAV0013-25G TCIAV0013-500G
DL-缬氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-缬氨酸
分子式: C₅H₁₁NO₂
分子量: 117.15 g/mol
沸点: 217
溶点: 86
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004267
CAS号: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 14,09909
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ae04340ba30342b4273cc928645a0883412b79a&vid=0ae04340ba30342b4273cc928645a0883412b79a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency