3-(二乙胺基)-1,2-丙二醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: (±)-3-(Diethylamino)-1,2-dihydroxy propane, 3-(Diethylamino)propane-1,2-diol
D1721-25G D1721-500G
TCIAD1721-25GEA 0 CNY
TCIAD1721-25G TCIAD1721-500G
3-(二乙胺基)-1,2-丙二醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(二乙胺基)-1,2-丙二醇
分子式: C₇H₁₇NO₂
分子量: 147.22 g/mol
沸点: 233°C
溶点: -30
闪点: 107°C
MDL编号: MFCD00004716
CAS号: 621-56-7
EINECS: 210-693-3
UN号: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2abca30fc11bcd06d987e6c21c7e87ac051406eb&vid=2abca30fc11bcd06d987e6c21c7e87ac051406eb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %