DL-高半胱氨酸 ≥90.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
H0159-1G H0159-5G
TCIAH0159-1GEA 0 CNY
TCIAH0159-1G TCIAH0159-5G
DL-高半胱氨酸 ≥90.0% (通过滴定分析)
DL-高半胱氨酸
分子式: C₄H₉NO₂S
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00004898
CAS号: 454-29-5
EINECS: 207-222-9
Merck Index: 14,04734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=135b293a1a464559cb498af13eb5844d452982a2&vid=135b293a1a464559cb498af13eb5844d452982a2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %