2-氯丁酸 ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
C0146-25ML C0146-5ML
TCIAC0146-25MLEA 0 CNY
TCIAC0146-25ML TCIAC0146-5ML
2-氯丁酸 ≥90.0% (通过GC)
2-氯丁酸
分子式: C₄H₇ClO₂
沸点: 124°C
溶点: 37 °C
密度: 1,1972 g/cm³ (20 °C)
闪点: 112°C
MDL编号: MFCD00021697
CAS号: 4170-24-5
EINECS: 224-029-5
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead3a8fa57b0821b84a8fc5e6d0da68449390ecf&vid=ead3a8fa57b0821b84a8fc5e6d0da68449390ecf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %