顺铂
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 顺-二氯二氨基铂(II), 顺式-二胺二氯铂, 顺氯氨铂
D3371-1G D3371-100MG
TCIAD3371-1GEA 0 CNY
TCIAD3371-1G TCIAD3371-100MG
顺铂
顺铂
分子式: H₆Cl₂N₂Pt
溶点: 270°C
密度: 3,738 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00011623
CAS号: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN号: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=302db6fac7fb4af592838f6375af8fe64dcba2c6&vid=302db6fac7fb4af592838f6375af8fe64dcba2c6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 8.90 to 9.80 %