富勒烯-C60 99,0 HPLC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Synonyms:
巴克明斯特·富勒烯
B1660-1G
B1660-100MG
TCIAB1660-1GEA
0
CNY
TCIAB1660-1G
TCIAB1660-100MG
富勒烯-C60 99,0 HPLC_ASSAY_METHOD
富勒烯-C60
分子式:
C₆₀ 分子量: 720.66 g/mol |
MDL编号:
MFCD00151408 CAS号: 99685-96-8 Merck Index: 14,01462 |
|
产品技术规格
Appearance | Gray to Dark blue to Black powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Absorbance (E1%1cm) | min. 750 (335.5nm) |