Zinc bromide ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
Z0013-25G
Z0013-300G
TCIAZ0013-25GEA
0
CNY
TCIAZ0013-25G
TCIAZ0013-300G
Zinc bromide ≥98.0% (通过滴定分析)
Zinc bromide
分子式:
Br₂Zn 沸点: 697°C 溶点: 394°C 密度: 4,22 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011294 CAS号: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN号: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,01029 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |