三苯基瞵 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
T0519-25G T0519-500G
TCIAT0519-25GEA 0 CNY
TCIAT0519-25G TCIAT0519-500G
三苯基瞵 ≥95.0% (通过滴定分析)
三苯基瞵
分子式: C₁₈H₁₅P
沸点: 260°C
溶点: 79 °C
密度: 1,194 g/cm³ (20 °C)
闪点: 180 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003043
CAS号: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 14,09743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebe0c3e17ddb3c6f12093e1915d0d56d67894eb&vid=aebe0c3e17ddb3c6f12093e1915d0d56d67894eb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 80.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity