三苯基乙酸 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
T1585-25G
T1585-5G
TCIAT1585-25GEA
0
CNY
TCIAT1585-25G
TCIAT1585-5G
三苯基乙酸 ≥97.0% (通过滴定分析)
三苯基乙酸
分子式:
C₂₀H₁₆O₂ 沸点: 437 °C (1013 hPa) 溶点: 267…273 °C 密度: 1,27 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00004185 CAS号: 595-91-5 EINECS: 209-873-4 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Solubility in THF | almost transparency |