4-氯肉桂酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C0149-25G C0149-500G
TCIAC0149-25GEA 0 CNY
TCIAC0149-25G TCIAC0149-500G
4-氯肉桂酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-氯肉桂酸
分子式: C₉H₇ClO₂
沸点: 311 °C (1013 hPa)
溶点: 252…254 °C
MDL编号: MFCD00004396
CAS号: 1615-02-7
EINECS: 216-564-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a43b81efbe516bafc0a1d4148dc13c47b9873abb&vid=615eede5c0d33da0c45b93b9d474f07225d09909&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity