富马酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Fumaric acid dimethyl ester
F0069-25G F0069-500G
TCIAF0069-25GEA 0 CNY
TCIAF0069-25G TCIAF0069-500G
富马酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
富马酸二甲酯
分子式: C₆H₈O₄
分子量: 144.13 g/mol
沸点: 205°C
溶点: 102
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064438
CAS号: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 14,04287
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=347c694ca807cb29d6a611fb07b55460e096b661&vid=347c694ca807cb29d6a611fb07b55460e096b661&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 105.0 deg-C