富马酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Fumaric acid diethyl ester
F0068-25ML F0068-500ML
TCIAF0068-25MLEA 0 CNY
TCIAF0068-25ML TCIAF0068-500ML
富马酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
富马酸二乙酯
分子式: C₈H₁₂O₄
分子量: 172.18 g/mol
沸点: 219°C
溶点: 2°C
闪点: 111°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064455
CAS号: 623-91-6
EINECS: 210-819-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc63b769cb749dcdac5038c6bc25cf4d5685907a&vid=cc63b769cb749dcdac5038c6bc25cf4d5685907a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %