富马酸 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
F0067-25G F0067-500G
TCIAF0067-25GEA 0 CNY
TCIAF0067-25G TCIAF0067-500G
富马酸 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
富马酸
分子式: C₄H₄O₄
分子量: 116.07 g/mol
沸点: 356
溶点: 287°C
闪点: 273
MDL编号: MFCD00002700
CAS号: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 14,04287
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e21f7e9afb6b200e1efd8a975187627f1ea2bf00&vid=e21f7e9afb6b200e1efd8a975187627f1ea2bf00&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency