山梨酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
S0055-25ML S0055-500ML
TCIAS0055-25MLEA 0 CNY
TCIAS0055-25ML TCIAS0055-500ML
山梨酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
山梨酸乙酯
分子式: C₈H₁₂O₂
沸点: 76°C
密度: 0,9405 g/cm³ (15.3 °C)
闪点: 86°C
MDL编号: MFCD00009296
CAS号: 2396-84-1
EINECS: 219-258-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b503d48854a8f4ea18d01e1710f94c812084312&vid=9b503d48854a8f4ea18d01e1710f94c812084312&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %