山梨酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,4-己二烯酸
S0053-25G S0053-500G
TCIAS0053-25GEA 0 CNY
TCIAS0053-25G TCIAS0053-500G
山梨酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
山梨酸
分子式: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
沸点: 228°C
溶点: 132…135 °C
密度: 1,204 g/cm³ (20 °C)
闪点: (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002703
CAS号: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 14,08721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5ab102c2d1b6f9f6502dfe6da09dc6fbaa0372d&vid=c5ab102c2d1b6f9f6502dfe6da09dc6fbaa0372d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Acetone very faint turbidity